주요 문서
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromopropionic acid
99% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(Br)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
152.97
Beilstein:
1720261
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −25°, neat
refractive index
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for the direct enantiomeric assay of carboxylic acids by proton NMR.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)