주요 문서
473677
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
동의어(들):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
13102026
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
2 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
4.0 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2