주요 문서
564109
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
동의어(들):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
macroporous
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
라벨링 범위
1.5-3.0 mmol/g loading
입자 크기
70-90 mesh
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)