주요 문서
472107
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine, polymer-bound
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
N-{2-[Bis(2-aminoethyl)amino]ethyl}aminomethyl–polystyrene, high loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
3.5-5.0 mmol/g N loading
작용기
amine
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)