주요 문서
497290
Sigma-Aldrich
Rink amine resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.5-1.5 mmol/g N loading
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
SMILES string
[X]Oc1ccc(cc1)CN(c5c(cc(cc5)OC)OC)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)