Merck
KezdőlapProductsLabwareLaboratory EquipmentHűtőszekrények és fagyasztók
Hűtőszekrények és fagyasztók
B Medical Systems hűtőházak és -panelek különböző méretekben, kék címkékkel.
A megbízható laboratóriumi berendezések minden modern kutatóintézetben elengedhetetlenek a sikerhez. Mérlegek, centrifugák, őrlők, homogenizátorok, laboratóriumi keverő- és keverési lehetőségek választékát kínáljuk a tudományos berendezések és tudományos laboratóriumi eszközök igényeihez. Emellett büszke partnerei és forgalmazói vagyunk a B Medical Systems hűtési megoldásainak. A B Medical Systems hűtőszekrények és fagyasztók számos hűtőtárolási lehetőséget kínálnak, többek között +5 °C, -41 °C/-32 °C és -82 °C hőmérsékleten. Fedezze fel az összes laboratóriumi felszerelési lehetőségünket, és fedezze fel, hogy ezek a prémium megoldások mennyire alkalmasak a kutatók és tudósok számára a gyógyszertárakban, kórházakban, gyógyszergyárakban és kutatólaboratóriumokban.   
Laboratóriumi hűtőszekrények
B Medical Systems | L sorozat
A laboratóriumi hűtőszekrények a minták, minták, tenyészetek és egyéb laboratóriumi készítmények +4 °C és +15 °C közötti hőmérsékleten történő biztonságos tárolására szolgáló készülékek, amelyek a hűtéstechnológia terén szerzett 40 éves tapasztalat eredményeként kifejlesztett többszörös biztonsági funkciókkal rendelkeznek.
Laboratóriumi fagyasztók
B Medical Systems | F Range
A laboratóriumi fagyasztók a hűtéstechnológia terén szerzett 40 éves tapasztalat eredményeként kifejlesztett, laboratóriumi termékek, minták, vizsgálati anyagok, vegyszerek vagy reagensek -20 °C alatti hőmérsékleten történő tárolására szolgáló készülékek.
Ultra alacsony fagyasztók
B Medical Systems | U Range
Az ultra alacsony fagyasztók olyan készülékek, amelyeket vérkomponensek és vérplazma, emberi sejtek, szövetek és egyéb laboratóriumi minták ultra alacsony, akár -86 °C-os hőmérsékleten történő tárolására szántak. Az U modellek a legmagasabb és kompromisszumok nélküli követelményeket tükrözik a legmodernebb technológiával és gazdaságossággal. A hűtőrendszer optimális kialakítású az energiafogyasztás, valamint a hulladékhő és a zaj kialakulása szempontjából. A standard gyári beállítási érték -82 °C, a hőmérséklet -40 °C és -86 °C között állítható.
Transport Systems
B Medical Systems | MT Range
A Transport Systems olyan eszközök, amelyek a vér vagy más vérkomponensek biztonságos szállítására szolgálnak. Az MT modellcsalád öt passzív szállítórendszerből áll. A B Medical Systems szállítórendszerek ideálisak intenzív használatra számos szállítási alkalmazás esetén, még nehéz klimatikus körülmények között is. Az MT modellek megfelelnek a veszélyes áruk nemzetközi közúti (ADR), vasúti (RID) és tengeri (IMDG) szállításáról szóló európai egyezménynek, valamint a légi szállításra vonatkozó nemzetközi előírásoknak (ICAO-TI / IATA-DGR).
A passzív szállítódobozok mindegyikéhez opcionálisan eutektikus hűtőrendszer is rendelhető (-32 °C, +4 °C, +2 2 °C és +37 °C)*.