Laboratóriumi konténerek és tárolás
A szervezett laboratórium megkönnyíti a készletek megtalálását és szükség szerinti feltöltését, csökkentve a pazarlást és az utolsó pillanatban történő megrendeléseket, miközben növeli a hatékonyságot és a termelékenységet. Alapvető, rugalmas laboratóriumi tárolási megoldásokat kínálunk, többek között palackokat és flakonokat, lemezeket, állványokat és dobozokat, tartályokat, zárófóliákat és csöveket, amelyek védik az anyagokat, és lehetővé teszik a kutatók számára, hogy hatékonyan végezzék napi feladataikat, miközben segítenek a laboratóriumi terek rendben tartásában.
- Tartályok különböző méretekben és anyagokból a minta, a hőmérséklet és a kémiai kompatibilitás igényeinek megfelelően
- Térkímélő lehetőségek a kis vagy sűrűn lakott laboratóriumi terek számára
- Okos kialakítások a megosztott és közös használatú anyagokhoz
- Leltárkövetést és lokalizálást lehetővé tevő megoldások
A laboratóriumi tárolási megoldásokat az alkalmazás, a munkafolyamat, a kapacitás és a tervezett tárolóanyag alapján kell kiválasztani.
Products
Flaskák és palackok
A palackokat leggyakrabban vegyi anyagok, oldószerek és egyéb folyadékok tárolására használják, és a visszanyerési, biztonsági és tárolási igényeknek megfelelő, speciális formákban kaphatók. A palackok az inertitás érdekében üvegből vagy különböző műanyagból készülnek, amelyek különböző kémiai kompatibilitással rendelkeznek. Az átlátszó üveg vagy a természetes műanyagok maximális láthatóságot tesznek lehetővé. A borostyánszínű üveg és az átlátszatlan műanyagok fényérzékeny anyagokhoz ajánlottak. A palackok lehetnek eldobhatóak, vagy készülhetnek olyan anyagokból, amelyek támogatják az autoklávozhatóságot vagy a tisztítást, hogy szükség szerint újra felhasználhatók legyenek.
A palackok ideálisak nagyobb mennyiségű folyadék tárolására és szállítására, és előnyük, hogy a tartalomhoz való könnyű hozzáférés érdekében csapok állnak rendelkezésre.
Tárolólemezek
A 48, 96 és 384 lyukú polipropilén tároló mikrolemezek és a Corning választéka.sup>®, Brand® és Nunc® deepwell plates./a> gazdaságos és megbízható megoldást jelentenek a mintatárolásra a nagy áteresztőképességű szűrővizsgálatokhoz és az alacsony kötődésű vizsgálatokhoz a gyógyszerkutatásban, a molekuláris biológiában és a genomikai alkalmazásokban.
Racks és dobozok
Racks különböző típusú üvegeszközök, laboratóriumi eszközök és egyéb tárgyak tartására, rendszerezésére és tárolására szolgálnak. A laboratóriumi állványok pipetták, kémcsövek, mikrocsövek, fiolák, petri-csészék, mikrolemezek és egyéb laboratóriumi eszközök számára állnak rendelkezésre. Az állványok különböző anyagokból készülnek, beleértve a sima és epoxi bevonatú fémet, fát és különböző műanyagokat. A kémcsövek és mikrocsövek számára készült állványok különböző méretű nyílásokkal rendelkeznek, hogy a csövek meghatározott átmérőjéhez igazodjanak.
Dobozok különféle méretekben és formákban, elválasztókkal és anélkül, valamint különböző anyagokból kaphatók a kémiai és hőmérsékleti kompatibilitási követelményeknek való megfelelés érdekében.
- A termékek és minták tárolására és szállítására használt általános dobozok és konténerek.
- A diadobozok mikroszkópos tárgylemezek tárolására, rendszerezésére és biztonságos szállítására szolgálnak.
- A polikarbonátból vagy víztaszító farostlemezből készült kriogén és fagyasztó dobozok alacsony hőmérsékletű és kriogén fagyasztókban tárolt anyagok tárolására szolgálnak. Ezek a dobozok különböző méretű csövek befogadására tervezett elválasztókkal kaphatók. A polikarbonát kriogén fiolák tárolására szolgáló dobozok átlátszó fedelekkel is konfigurálhatók a minták könnyű azonosítása érdekében.
zárófóliák és fóliák
A fóliák és fóliák szoros lezárást biztosítanak, megvédve a csövekben, tányérokban, lombikokban és más tartályokban tárolt anyagokat. A minták láthatósága érdekében átlátszó öntapadós zárófóliák állnak rendelkezésre, és fényérzékeny anyagokhoz átlátszatlan színekben is kaphatók. A hőpecsétek szélesebb körű kémiai és hőmérsékleti kompatibilitást biztosítanak. A rugalmas fóliák, beleértve a paraffin alapú Parafilm® és a polietilén alapú DuraSeal® fóliák különböző formájú edényekre feszíthetők a párolgás megakadályozása érdekében. Az alumínium alapú fóliákat PCR lemezek és más minták lezárására tervezték forró vagy hideg tárolási körülmények között. A gázáteresztő tömítések ideálisak sejtkultúra alkalmazásokhoz, amikor CO2 cserére van szükség.
Tudja meg, hogyan válassza ki a megfelelő tömítőfóliát Sealing Film Decision Tree.
Tubes
A tubusok szilárd vagy folyékony minták gyűjtésére, szállítására, tárolására és vizsgálatára szolgálnak. Míg egyes csöveket általános használatra terveztek, az alkalmazásspecifikus csöveket, beleértve a kémcsöveket, tenyésztőcsöveket, centrifugacsöveket, mikrocentrifugacsöveket, PCR-csöveket és kriocsöveket, úgy tervezték, hogy megfeleljenek bizonyos hőmérsékleti, erőhatási, sterilitási és kémiai kompatibilitási követelményeknek. Többféle üveg- és műanyag csőanyag választható a tartósság, inertitás és egyéb jellemzők alapján. A kerek aljú és kúpos aljú csövek növelhetik a minta visszanyerését. A kényelmi és biztonsági igények alapján eldobható és újrafelhasználható csövek állnak rendelkezésre. A csavaros kupakok extra biztonságot nyújtanak a szivárgás és a kiömlés megakadályozásában. A dugós és pattintós zárók megkönnyítik a csövek könnyebb kezelését.