Mikrobiális táptalajok előkészítése
A mikrobiális táptalajok előállítása a tápanyagok, a pufferelésre és az ozmotikus egyensúly fenntartására szolgáló szerek, valamint a szelektív inhibitorok vagy indikátorok keverésének folyamata, amelynek célja a mikroorganizmusok növekedését és differenciálódását támogató agar vagy táptalaj létrehozása. A mikrobiológiai táptalajok készítése rutinfeladat a mikrobiológiai vizsgálatok során a romlást okozó és patogén mikrobák rendszeres ellenőrzésében.
Kiemelt kategóriák
Fedezze fel a kiváló minőségű mikrobiális táptalajokat. Válasszon a dehidratált vagy a felhasználásra kész változatok közül, amelyek megfelelnek az ipari szabványoknak és a szabályozási követelményeknek.
Tekintse meg mikrobiológiai célokra szánt táptalaj-alapanyagok és kiegészítők széles választékát. Minden nyersanyagunk és táptalaj-kiegészítőnk biztonságosan kezelhető és optimális teljesítményt biztosít.
Tárja fel a hitelesített mikrobiológiai referenciaanyagokat: VITROIDS™, LENTICULE® korongok a Supelco® által. Ideális élelmiszerek, italok, kannabisz vizsgálatához. Rendelje meg még ma.
A táptalajok típusai
A mikrobiális táptalajoknak optimális növekedési feltételeket kell biztosítaniuk valamennyi vagy meghatározott típusú mikroorganizmus számára. A táptalaj pontos összetétele a termesztendő fajtól és az alkalmazási céltól függ. A táptalaj pH-értékét a mikroorganizmusoktól függően kell beállítani. A mikrobiális táptalajokat több paraméter, például kémiai összetevők, fizikai jelleg és funkció alapján osztályozzák. Az alábbiakban az e paraméterek alapján meghatározott táptalajtípusok kerülnek ismertetésre.
A mikrobiális táptalajok osztályozása kémiai összetétel alapján
A szintetikus (meghatározott) táptalaj meghatározott kémiai összetételű táptalaj, amelyet általában fotoautotrófok, például cianobaktériumok és fotoszintetikus protiszták tenyésztésére használnak. Széles körben használják a kutatásban, a mikroorganizmus anyagcseréjének tanulmányozására.
A komplex táptalaj a különböző mikroorganizmusok táplálkozási igényeinek megfelelő, nem meghatározott kémiai összetevőket, például peptont, húskivonatot és élesztőkivonatot tartalmazó táptalaj. Komplex tápanyagigényű, igényes mikrobák tenyésztésére használják.
Fizikai természet alapján készült mikrobiológiai táptalajok
A szilárd táptalaj 1-7% agar-agart vagy 10-20% zselatint használ a folyékony leves megszilárdítására. A szilárd táptalajt különböző mikrobák egymástól való elkülönítésére, tiszta tenyészetek létrehozására, agar-slants és agar-szúrások készítésére használják.
A folyékony táptalaj nem tartalmaz szilárdító anyagokat. Beoltás és inkubálás után a sejtek kis massza vagy húsleves elmosódás formájában válnak láthatóvá.
Mikrobiális táptalajok az elkészítési mód alapján
A kész táptalaj olyan szilárd vagy folyékony táptalaj, amelyet lemezekben, palackokban, csövekben vagy más tartályokban, használatra kész formában vagy újraolvasztás és kiegészítés után használatra kész állapotban szállítanak.
A kereskedelmi forgalomban kapható dehidratált készítményekből készült táptalaj olyan száraz formában lévő táptalaj, amely a felhasználás előtt rehidratálást és feldolgozást igényel, és így vagy teljes táptalajt, vagy hiányos táptalajt kap, amelyhez a felhasználás előtt kiegészítéseket adnak.
Egyedi komponensekből készített táptalaj a mikrobiológiai laboratórium által teljes egészében az egyes összetevőkből előállított táptalaj.
Az on-demand táptalaj olyan rendszerrel előállított táptalaj, amely egy laboratóriumban több napon keresztül magas koncentrációjú, steril táptalajt tart rendelkezésre. Steril vízzel történő hígítással igény szerint, autoklávozás nélkül képes előállítani a szükséges mennyiségű, felhasználásra kész táptalajt.
Mikrobiális táptalajok előállítása
A táptalaj előállítása dehidratált kereskedelmi készítményekből a gyártó utasításai szerint történik. Az alapvető összetevők, mint a peptonok, élesztőkivonatok, agar, pufferanyagok és antibiotikumok összetételét a táptalaj konzisztenciájának elérése érdekében módosítják. A szükséges mennyiségű dehidratált táptalajt vagy az egyes összetevőket desztillált vízben folyamatos keveréssel, majd (ha szükséges) melegítéssel oldjuk fel. Az agart tartalmazó táptalajt megfelelő keverés mellett kellően át kell áztatni a melegítés előtt. A pH-értéket be kell állítani, és a táptalajt megfelelő tartályokba adagoljuk, hogy autoklávban nedves hővel sterilizáljuk. A hőérzékeny anyagokat (pl. fehérjék, enzimek) membránszűrők alkalmazásával sterilizáljuk.
A táptalajt meghatározott hőmérsékleten kell tárolni, hogy az összetétel ne változzon, és ne legyen hosszabb a termék eltarthatósági idejénél. A tápközegek mikrobiális fertőzéssel szembeni védelme érdekében elengedhetetlen az aszeptikus előkészítés és tárolás. A tárolás során fellépő vízveszteség minimálisra csökkenthető vízzáró csomagolással és/vagy 5 °C ± 3 °C-on történő tárolással. A kémiai degradáció, pl. oxidáció vagy antimikrobiális veszteség, fénytől, hőtől és dehidratációtól való védelemmel késleltethető.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A mikrobiológusok a reprodukálható mikrobiális növekedésre összpontosítanak, ami a természetes vagy mesterséges mikroorganizmusok esetében döntő fontosságú, és a tenyészetek reprodukálhatóságára helyezik a hangsúlyt.
- The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Microorganisms need nutrients, a source of energy and certain environmental conditions in order to grow and reproduce. In the environment, microbes have adapted to the habitats most suitable for their needs, in the laboratory, however, these requirements must be met by a culture medium.
- Find out about the implications of culture media carrying hidden non-halal ingredients into halal-certified production areas—and how halal-certified media avoid this risk. Perform microbiological quality control (QC) testing in halal-certified production areas without the risk of losing your certification.
- Mindent látni (35)
Kapcsolódó protokollok
- A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.
- Az MC-Media Pad® és a különböző kényelmi oldatok összehasonlítása az indikátor szervezetek vizsgálatára szolgáló termékekkel
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO published revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards in 2017. In Part 1, a horizontal method for the detection of Listeria monocytogenes and Listeria spp. is specified, and in Part 2, the enumeration of these organisms in food, animal feed and environmental samples is described.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Mindent látni (9)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com