Laboratóriumi címkék
A laboratóriumi használatra és a minták kezelésére szolgáló címkéknek speciális követelményei vannak a minta típusa, a tartály mérete, a tárolási feltételek és az alkalmazás alapján. A laboratóriumi minták címkézése számos kihívást jelent, mint például az oldószerrel való kompatibilitás vagy a fagyasztás és a mélyhűtés során való tapadás képessége. A kifejezetten laboratóriumi kutatások címkézésére tervezett rendszerek laboratórium-specifikus szimbólumokat, automatikus szerializálást és beépített vonalkódolást kínálnak, biztosítva ezzel az Ön alkalmazásához szükséges funkcionalitást.A MilliSentials™ címkéző rendszer teljes laboratóriumi címkézési megoldást kínál alkalmazkodó laboratóriumi minőségű címkékkel, kompakt WIFI-képes nyomtatóval és egyedi laboratóriumi címkéző szoftverrel. Speciális címkék, mint például CRYO-BABIES®<, CRYO TAGS® és Freezerbondz™ for nbsp;kriotárolás, valamint a TOUGH-TAGS® , amelyek ellenállnak a legagresszívabb vegyszereknek is, biztosíthatják Önnek, hogy értékes mintái mindig azonosíthatók legyenek.
A laboratóriumi használatra és a minták kezelésére szolgáló címkéknek speciális követelményei vannak a minta típusa, a tartály mérete, a tárolási körülmények és az alkalmazás alapján. A laboratóriumi minták címkézése számos kihívást jelent, mint például az oldószerrel való kompatibilitás vagy a fagyasztás és kriotárolás során való tapadás képessége. A kifejezetten laboratóriumi kutatások címkézésére tervezett rendszerek laboratórium-specifikus szimbólumokat, automatikus szerializálást és beépített vonalkódolást kínálnak, biztosítva ezzel az Ön alkalmazásához szükséges funkcionalitást.A MilliSentials™ címkéző rendszer teljes laboratóriumi címkézési megoldást kínál alkalmazkodó laboratóriumi minőségű címkékkel, kompakt WIFI-képes nyomtatóval és egyedi laboratóriumi címkéző szoftverrel. Speciális címkék, mint például CRYO-BABIES®<, CRYO TAGS® és Freezerbondz™ for nbsp;kriotárolás, valamint a TOUGH-TAGS® , amelyek ellenállnak a legagresszívabb vegyszereknek is, biztosíthatják Önnek, hogy értékes mintái mindig azonosíthatók legyenek.
Bővebben
Products
MilliSentials™ címkéző rendszer
- A MilliSentials™ címkéző rendszer teljes körű megoldást kínál a laboratóriumi minták címkézéséhez. Laborminőségű címkék képesek ellenállni a -196 °C (folyékony nitrogén) és 100 °C (forrásban lévő víz) közötti hőmérsékletnek és a kemény kémiai oldószereknek (beleértve az etanolt, DMSO-t, xilolt). A címkéket perforációval is tervezték, amely lehetővé teszi, hogy egy méret a laboratóriumi edények széles skálájára illeszkedjen, beleértve a csöveket, kriovialis üvegeket, Petri-csészéket, sejttenyésztő lemezeket és reagens palackokat. Az egyedi fejlesztésű szoftver előre elkészített címkesablonokat tartalmaz a laboratóriumi edényekhez, lehetővé teszi a címkék mentését a gyors ismételt nyomtatáshoz, és rendelkezik egy táblázatfeltöltési funkcióval a nagy tételben történő nyomtatáshoz.
- CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® A kriogén címkék a következő hőmérsékleteket bírják ki -196 °C-tól 80 °C-ig, és olyan méretben kaphatók, hogy illeszkedjenek a folyékony nitrogénben, fagyasztószekrényekben, fagyasztódobozokban, mikrolemezekben, sejttenyésztő lemezekben, műanyag zacskókban és más tárolóedényekben történő tároláshoz, valamint a minták szárazjégen történő feldolgozásához.
- TOUGH-TAGS®. kémiailag ellenálló címkék, amelyek ellenállnak a szerves oldószereknek, alkoholoknak, valamint a durva vagy maró hatású vegyszereknek való közvetlen kitettségnek vagy a belemerítésnek. A TOUGH-TAGS® címkék ellenállnak a -40 °C és 121 °C közötti hőmérsékletnek, beleértve a forrásban lévő vízfürdőt és az autoklávozást is, így hasznosak az autoklávos sterilizálást igénylő anyagok azonosítására, és nagy teljesítményű ragasztóval készülnek fém, üveg és műanyag tartályokhoz.
- Nyomtatási megoldásainkat mintakezelésre és leltárkövetésre terveztük, és integrálhatók a laboratóriumi munkafolyamatokba.
- A szalagok széles választéka áll rendelkezésre a minták, berendezések és anyagok azonosítására a laboratóriumban, és a színkódolás és a kényelem érdekében többféle színben, méretben és konfigurációban kaphatók.
- A laboratóriumi alkalmazások széles választékához kínálunk jelölőszalagokat is, beleértve az etanol- és alkoholálló jelölőket, a kriogén jelölőket és a vízálló jelölőket, többféle színben