Tömítő fóliák, fóliák és szalagok
A tömítőfóliák, szalagok és fóliák a legtöbb nedves laboratóriumban használatos alapvető fogyóeszközök. A tömítőfóliákat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a sejtkultúrák oxidációja, párolgása és keresztszennyeződése ellen a feldolgozás, tárolás és szállítás során. A fóliákat többféleképpen használják, például laboratóriumi edényeket fednek le, és mérőedényeket vagy csónakokat készítenek, míg a szalagokat és címkéket csomagolási és címkézési célokra használják. Az Ön kutatási vagy klinikai munkájához tömítőfóliák, fóliák és szalagok széles választékát kínáljuk a szakma legjobb neveitől, többek között Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal®, és még sok más.
Bővebben
Products
Tömítőfóliák
A tömítőfóliákat különböző alkalmazásokhoz használják, többek között általános inkubációhoz, sejttenyésztéshez, PCR multi-well lemezekhez és tároláshoz. Átfogó portfóliónk lehetővé teszi, hogy különböző típusú tömítőfóliák közül választhasson, amelyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a hőzárhatóság, átlyukaszthatóság, nem citotoxicitás, sterilitás vagy a polipropilénnel (PP), polietilénnel (PE) és polisztirolnal (PS) való kompatibilitás, amelyek a legjobban megfelelnek az Ön alkalmazásához.
- SealMate™ rendszer, amely kényelmes módszert biztosít a mikrolemezek ragasztófilmekkel történő lezárásához. Steril és nem steril formátumban is kapható.
- Egyszerűen átszúrható, 70 µm vastag, akril ragasztóval ellátott polietilén, EZ-Pierce™ tömítőfóliák lehetővé teszik a közvetlen mintanyerést egy- vagy többcsatornás pipettákkal és robotszondákkal.
- A ThermalSeal RT™ és RT2RR™ fóliák optikailag átlátszó poliészter fólia kombinációja erős, ultrasima, nem felszívódó, nem fluoreszkáló, orvosi minőségű ragasztóval, amely kiváló teljesítményt nyújt a valós idejű PCR alkalmazásokban.
- ThermalSeal RTS™ tömítőfólia egy poliolefin, inert kapszulázott szilikonragasztóval. Optikailag tiszta, alacsony autofluoreszcenciával rendelkezik, és különösen alkalmas valós idejű qPCR, tárolási és fehérjekristályosítási alkalmazásokhoz.
- ClearASeal Peel™ hőre zárható tömítésként kapható átlátszó fólia, amely jó optikai tisztasággal és a qPCR-re alkalmas PP, PE, PS és ciklikus olefin kopolimer (COC) lemezekkel való kompatibilitással rendelkezik.
- Gas PermASeal™ hőre zárható fólia a rövid távú inkubálás mellett mezőgazdasági vetőmagok, rovarok és sejtkultúrák tárolására is kiválóan alkalmas.
- Petri-Seal™ öntapadós tömítőfólia egy vízálló, kémiailag ellenálló tömítőszalag, amelyet kifejezetten a petri-csészék és multiwell lemezek lezárására (lefedésére) terveztek, és ezáltal csökkentik a párolgást, valamint a szennyeződés esélyét.
- DuraSeal™ laboratóriumi stretch fólia egy többcélú, polietilén alapú, hő- és szakadásálló átlátszó fólia, amely üvegedények és tartályok köré tekerve légmentes gátat képez. Az Excel Scientific speciális tányérzárak teljes portfólióját kínáljuk. Ez a választási útmutató eligazítja Önt az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb opcióhoz.
Fóliák
Válogasson fóliák széles választékából, amelyek különböző formátumokban állnak rendelkezésre, beleértve a steril, hőzárható, átlyukasztható és a kutatólaboratóriumában való speciális alkalmazásokhoz előre vágott fóliákat. Kínálunk alumíniumfóliát, amely könnyedén lefedi a laboratóriumi edényeket, és olcsó bélést képez a padok, fiókok és tálcák számára a könnyű tisztítás érdekében, ha kiömlik vagy szennyeződik. Mini Bin™ alumíniumfóliánkat az egyszerű használat és a minimális pazarlás érdekében terveztük, mivel könnyen készíthetők egyedi méretű fóliadarabok, amelyek ideálisak autoklávozáshoz, fagyasztáshoz, inkubáláshoz, laboratóriumi eszközök védelméhez, béleléshez, lezáráshoz és általános tároláshoz. A ThermASeal Foil™ hőzáró tömítés egy steril, nem átlyukasztható fólialaminátum, amely PCR alkalmazásokhoz, különösen vizes termikus ciklálókhoz, oldószerek és egyéb szerves anyagok (beleértve a savakat és lúgokat is) hosszú távú tárolására használható. A PCR-minták és egyéb vegyületek tárolásához és szállításához két hőzárható fólia termékváltozatot kínálunk, PierceASeal Foil™ (átszúrható fólialaminátum) és PeelASeal Foil™ (nem átszúrható tömítés). A Scienceware® Super-Polyfoil™. csomagoló/fedőlap egy speciális hőre lágyuló poliészterréteggel rendelkezik, amely megakadályozza az autoklávozás, inkubálás és kémiai laboratóriumi alkalmazások során keletkező tűlyukak kialakulását. Az Ön értékes idejének megtakarítása érdekében előre vágott, aszeptikus, RNáz- és DNázmentes Speedy-Foil®, amely megfelel az FDA gyógyszerekkel való közvetlen érintkezésre vonatkozó követelményeinek, és a szokásos laboratóriumi tartályok lefedésére használható.
- AluminaSeal™, egy átlyukasztható, nem citotoxikus és steril alumínium fólia ideális a PCR tárolására, inkubálására és fényérzékeny minták védelmére.
- PeelASeal Foil™ hőzáró fólia PP lemezekhez, PCR alkalmazásokhoz és rövid távú tároláshoz használható.
- A közvetlen mintakihozatal pipettahegyekkel és robotszondákkal lehetséges az eXTReme™ FoilSeal™ alumíniumfóliás lezáró fóliával.
csomagoló, címkéző és sterilizáló szalagok
Laboratóriumi alkalmazásaihoz most címkézésre, szigetelésre és sterilizálásra használt szalagok átfogó kínálatából választhat. Általános célú, öntapadós címkézőszalagjainkra tollal, ceruzával vagy tartós filccel lehet írni, és -23 °C-tól +121 °C-ig terjedő hőmérsékleten is hatékonyak maradnak. Szilikon szigetelőszalagot is kínálunk, amely véd a nedvesség, a hő és a hideg ellen, még szélsőséges hőmérsékleten is -65 °C-tól 260 °C-ig. Ezen kívül az autokláv indikátorszalagunk, a Sigmaware™, 15 perc 121 °C-os gőzautoklávban történő 15 perces expozíció után pozitívan jelzi a sterilitást.
Kapcsolódó termékforrások
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.