Merck
DomůPurifikace proteinůZnačení a čištění proteinů pomocí odstředivých filtrů Amicon® Pro
Značení a čištění proteinů pomocí odstředivých filtrů Amicon® Pro
Komerčně dostupné soupravy pro značení proteinů poskytují výzkumným pracovníkům možnost přizpůsobit si vlastní panely pro detekci imunoanalýz. Protože však mnoho protokolů vyžaduje výměnu pufru před značením protilátek a po něm, jsou pracovní postupy založené na dialýze časově náročné a podléhají značným ztrátám bílkovin v několika bodech přenosu vzorku.
Pro odstranění neinkorporovaných značek v aplikacích značení bílkovin jsou odstředivá zařízení rychlou, pohodlnou alternativou gelové filtrace s vysokou obnovitelností.
Značení protilátek Amicon Pro
Značení protilátek v malém měřítku (25 μg - 200 μg) pomocí odstředivého filtru Amicon® Pro
Výrazně vyšších výtěžků ze značení protilátek lze dosáhnout kombinací kroku značení s krokem čištění v systému vše v jednom Amicon® Pro. Purifikační systém Amicon® Pro je přizpůsobitelné odstředivé zařízení spojující afinitní purifikaci s následnou koncentrací vzorku a výměnou pufru.
Dvě vlastnosti zařízení Amicon® Pro z něj činí vhodné zařízení pro přípravu čistých, značených protilátek:
  1. První je, že zařízení umožňuje vysoce účinnou výměnu pufru prostřednictvím diafiltrace se současnou koncentrací vzorku během jediného 15minutového odstřeďování.
  2. Druhé, celý pracovní postup lze provést v rámci jediného zařízení, což snižuje možnost ztráty vzorku.
Podrobné informace o aplikaci Amicon® Pro Antibody Labeling naleznete na naší speciální stránce Antibody Labeling a také v naší publikaci (Přečtěte si náš článek z roku 2015 v časopise Journal of Immunological Methods)
Přečtěte si níže stručný přehled protokolu pro použití zařízení Amicon® Pro pro značení protilátek v malém měřítku.
POZNÁMKA: Všechny kroky, s výjimkou vazebných reakcí, jsou založeny na spinu. Pro všechny kroky s výjimkou reverzního spinu je vyžadován rotor s výkyvným kbelíkem.
Volitelné: Předem navlhčete zařízení pomocí 0,5 ml TBS-T. Roztočte při 1000 x g po dobu 1 min.
  1. Vložte roztok protilátek do zařízení Amicon® Pro následujícím způsobem:
    Pro zředěné protilátky (< 1 mg/ml) připojte zařízení Amicon® Ultra 0.5 ml filtr (10k MWCO) na základnu zařízení Amicon® Pro. Vložte protilátku (až 1 ml) do výměnného zařízení. Roztočte 4000 x g po dobu 15 min.
  2. Pro koncentrované protilátky (≥ 1 mg/ml) vložte vzorek (až 100 µl) do filtru Amicon® Ultra 0,5 ml (10k MWCO). Připevněte filtr k základně zařízení Amicon® Pro.
  3. Připravte 1,5 ml reakčního koktejlu obsahujícího barvivo ve vhodném reakčním pufru. Přidejte koktejl do výměnné nádržky.
  4. Spřádejte 4000 x g po dobu 15 min.
  5. Volitelně: V případě potřeby inkubujte vzorek dalších 30 minut při pokojové teplotě, abyste dosáhli optimální účinnosti značení. Více informací naleznete v naší publikaci.
  6. Přidejte do výměnného zásobníku 1,5 ml fyziologického roztoku pufrovaného fosfátem (PBS) ± Na Azid.
  7. Spinujte 4000 x g po dobu 15 min pro výměnu pufru a koncentrát.
  8. Znovu získejte značenou protilátku z filtru Amicon® Ultra 0,5 reverzním odstřeďováním.
Výsledky protokolu značení protilátek
Pro porovnání funkční výkonnosti protilátek značených pomocí tradiční centrifugální diafiltrace a pomocí metody Amicon® Pro byla jejich detekční schopnost porovnána se schopností detekce páru druh/protidruh GAPDH. Při použití podobného množství primární protilátky pro každý blot vykazovaly oba páry biotin/SA stejnou, ne-li o něco lepší citlivost než detekční pár druh/antidruh (obrázek 1).
Anti-GAPDH
Obrázek 1.
Pro úspěšnou detekci GAPDH ve Western blotech byla použita biotinylovaná látka Anti-GAPDH pomocí systému Amicon® Pro. Alikvoty lyzátu buněk A431 stimulovaných EGF (0,25-4 µg) byly rozděleny pomocí SDS-PAGE, přeneseny na membránu Immobilon®-P a sondovány na β tubulin v systému SNAP i.d.® 2.0 pomocí různých párů nepřímé detekce. V každém případě bylo použito stejné množství primární protilátky (specifické pro GAPDH).