Převod z rychlosti proudění na objemové průtoky
Při porovnávání výsledků pro kolony různých velikostí je vhodné vyjádřit flow jako flow rychlost (cm/h). Obvykle se však flow měří v objemové rychlosti flow (ml/min). Pro převod mezi rychlostí proudění a objemovou rychlostí proudění použijte jeden z níže uvedených vzorců.
Z rychlosti výtoku (cm/h) na objemovou rychlost výtoku (ml/min)
Objemová rychlost flow (ml/min) = | Průtoková rychlost (cm/h) 60 | × plocha průřezu kolony (cm2) |
Objemová rychlost flow (ml/min) = | Y 60 | × | π × d2 4 |
kde
Y = rychlost flow v cm/h
d = vnitřní průměr sloupu v cm
Příklad:
Jaká je objemová rychlost flow v koloně XK 16/70 (i.d. 1,6 cm), když je rychlost flow 150 cm/h?
Y = rychlost flow = 150 cm/h
d = vnitřní průměr kolony = 1.6 cm
Volumetrická rychlost flow (ml/min) = | 150 × π × 1.6 × 1,6 60 × 4 | = 5,03 ml/min |
Z objemové rychlosti flow (ml/min) na rychlost flow (cm/h)
flow rychlost (cm/h) = | Volumetrická rychlost flow (ml/min) × 60 plocha příčného průřezu kolony (cm2) |
flow velocity (cm/h) = | = Z × 60 × | 4 π × d2 |
kde
Z = objemová rychlost flow v ml/min
d = vnitřní průměr kolony v cm
Příklad:
Jaký je lineární flow v koloně Tricorn 5/50 (i.d. 0,5 cm), když je objemová rychlost flow 1 ml/min?
Z = objemová rychlost flow = 1 ml/min
d = vnitřní průměr kolony = 0.5 cm
flow velocity = | 1 × 60 × | 4 π × 0.5 × 0,5 | = 305,6 cm/h |
Od volumetrické rychlosti flow (ml/min) k použití stříkačky
1 ml/min = přibližně 30 kapek/min na koloně HiTrap 1 ml
5 ml/min = přibližně 120 kapek/min na koloně HiTrap 5 ml