Buněčné linie pro expresi rekombinantních proteinů
Tvorba rekombinantních proteinů v savčích a hmyzích buněčných liniích
Díky svým schopnostem syntézy proteinů se eukaryotické buněčné linie staly nezbytnými pro proces výroby rekombinantních proteinů. Jejich schopnost napomáhat komplexním posttranslačním modifikacím (glykosylace, fosforylace), skládání proteinů a sestavování molekul předčí jiné systémy. Výroba rekombinantních proteinů začíná konstrukcí expresního vektoru a transfekcí do hostitelského systému, po níž následuje výběr buněk, klonování, screening a hodnocení. Aby výzkumní pracovníci vyrábějící rekombinantní proteiny splnili požadavky na kvalitu a škálovatelnost, potřebují nákladově efektivní a účinné expresní hostitele
Samčí buňky
Pro získání rekombinantních proteinů se správnými posttranslačními modifikacemi je často nutné použít samčí buňky. Rekombinantní proteiny ze savčích buněk našly uplatnění v terapii nemocí od cukrovky po rakovinu, čímž se změnilo prostředí zdravotní péče. Tento obrovský potenciál vedl ke zkoumání různých savčích systémů, které hostí a vylučují rekombinantní proteiny. V současné době se přednostně používají buňky vaječníků čínského křečka (CHO) a lidské embryonální ledviny (HEK 293), a to z důvodu:
- Vysoká hustota buněk v suspenzní kultuře a produkce vysokého výtěžku bílkovin
- Úspěšnější transfekce
- Přežívání v bezsérových médiích
- Různé kmeny dostupné pro cílenou integraci transgenů
- Využívají se pro transfekci v bezsérových médiích./li>
- Snížené riziko virové infekce
Optimální savčí buněčné linie se vybírají s ohledem na produktivitu, bioaktivitu, účel a fyzikálně-chemické vlastnosti proteinu, který je předmětem zájmu. Naše savčí buněčné linie podporují screening konstruktů v malém měřítku i rychlou výrobu proteinů v miligramovém měřítku.
Hmyzí buňky
Hmyzí expresní platformy, které se hojně využívají k produkci rekombinantních proteinů pro strukturní studie, jsou levné, škálovatelné a méně náročné než savčí buňky. Tyto buňky lze pěstovat ve vířivých nebo třepacích baňkách a nevyžadují atmosféru obohacenou o CO2. Zavedené hmyzí buněčné linie mohou produkovat rekombinantní proteiny s vysokými výtěžky a vyžadují menší kultivační objemy.
Klíčové vlastnosti expresních platforem hmyzu
- Signální peptidy se štěpí stejně jako v systémech savců
- Disulfidové vazby vznikají v endoplazmatickém retikulu
- Pro proteolytické zpracování jsou k dispozici enzymy konvertující proteiny
- Složení membrán podobné savčím systémům
Média bez živočišných složek
Tradiční techniky kultivace buněk vyžadují živočišné sérum v koncentraci až 20 % celkového objemu kultury. Na základě obav z náhodných látek, které se někdy vyskytují v séru živočišného původu, se při výrobě rekombinantních proteinů pro terapeutické použití začala upřednostňovat média bez séra. Naše nabídka savčích buněčných linií zahrnuje linie, které lze kultivovat v médiích bez živočišných složek.