Protokoly transformace kvasinek
Úvod
Rostliny jsou považovány za modelové systémy pro studium eukaryot, protože vykazují rychlý růst a mají rozptýlené buňky. Navíc lze relativně snadno provádět replikaci a izolaci mutantních kvasinkových buněk a mají dobře definovaný genetický systém. Nejvýznamnější je, že kvasinky mají velmi univerzální systém transformace DNA, který lze účinně využít k produkci proteinů.
Přeměna zvířat
Protokol transformace kvasinek
Přehled protokolu
Metoda transformace LiAc zahrnuje tři hlavní kroky: přípravu kompetentních kvasinkových buněk, transformaci pomocí plazmidové DNA a následné plátování pro výběr transformantů. Kvasinkové transformanty se obvykle selektují pomocí auxotrofních markerů, proto se pro screening transformantů používá vhodné syntetické vysazovací médium.
Potřebná činidla:
Skladové roztoky
50 % roztok polyetylenglykolu (mol. hmotnost ~36 500)
1 M Tris-HCl a 0.2 M EDTA, pH 8,0 (TE pufr) (katalogové číslo T9285)
1 M octan lithný, pH 7.5 (katalogové číslo L4158)
1x roztok TE-LiAc
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, s 1 mM EDTA a 0,1 M octanem lithným
Roztok TE-LiAc
40 % PEG v 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, s 1 mM EDTA a 0.1 M aktetát lithný
Transformace kvasinek
- Připravte si desky s YPD a syntetickým kompletním (SC) médiem na vysazení a autoklávujte je odděleně (Tabulky 1 a 2 ).
- Kvasinkové buňky z destiček naočkujte do 20 ml média YPD ve sterilní baňce o objemu 100 ml.
- Kultivace přes noc s protřepáváním.
- Buňky z výše uvedené kultury zřeďte do 100 ml média YPD, dokud OD600 nebude 0,3
- Buňky jemně propasírujte.
- Resuspendujte v 7-8 ml roztoku 1x TE-LiAc a otáčejte při 23 °C po dobu 1-1.5 hodin.
- Přidejte 10 µl 10 mg/ml DNA z lososích varlat (katalogové číslo D9156) do sterilních mikrofuge zkumavek určených pro transformaci a jedné pro negativní kontrolu.
- Přidejte 0.1 µg kvasinkové plazmidové DNA (která má být studována) do každé zkumavky a 100 µl kompetentních buněk do každé zkumavky a poté promíchejte.
- Přidejte 600 µl čerstvě připraveného roztoku PEG-TE-LiAc, promíchejte a inkubujte při 30 °C po dobu 30 minut s třepáním.
- Volitelně - lze přidat DMSO (katalogové číslo D8418) na 10 % (v/v); následuje tepelný šok po dobu 15 minut při 42 °C.
- Odstřeďujte po dobu 3 sekund, resuspendujte buňky ve sterilní vodě a vytvořte destičku s použitím vhodného média pro vysazení SC.
Poznámka: Viz růstové protokoly pro plátování kvasinek a následující část pro izolaci transformantů.
Izolace kvasinkových transformantů
Kvasinkové transformanty se obvykle selektují pomocí URA3 komplementační metody, ačkoli techniky využívající aminokyseliny pro komplementaci a kultivaci se mohou použít i metody, které se používají k izolaci transformantů.nbsp;blue-white-screening metody lze také použít.
Při technice selekce založené na URA3; plazmidová DNA má normální kopii kvasinkového URA3. genu a také URA3 promotor; zatímco mutantní kmen kvasinek postrádá URA3 alelu. Buňky kvasinek transformované tímto plazmidem tak mají funkční kopii genu URA3, což jim umožňuje růst na syntetickém médiu Yeast Drop-out Supplements bez uracilu (katalogové číslo Y1501).