Merck
DomůAplikace polymerázové řetězové reakceProtokol PCR s koncovým bodem pro dlouhou a přesnou amplifikaci DNA
Protokol PCR s koncovým bodem pro dlouhou a přesnou amplifikaci DNA
Přehled technologií
Vybavení
Reagenty
. Pohledy na analýzu
Postup
Odstraňování problémů
. Materiály
Reference
Přehled technologií
Proč používat polymerázy s vyšší věrností nebo procesivitou?
Mnoho dnešních technik vyžaduje delší amplifikaci a větší věrnost, než jakou může poskytnout standardní Taq DNA polymeráza. Aplikace, jako je analýza genomu, klonování, sekvenování, analýza mutací a exprese proteinů, vyžadují nejen PCR, ale i dlouhou, vysoce věrnou PCR. Standardní PCR s použitím Taq DNA polymerázy je obecně omezena na amplifikace do 5 kb. To je částečně způsobeno tím, že Taq DNA polymeráze chybí 3′→5′ exonukleáza nebo "proofreading" aktivita, která opravuje periodické chybné složení. Po chybné inkorporaci enzym buď pokračuje v inkorporaci nukleotidů, což způsobí procesní chybu, nebo dojde k terminální události a elongace se zastaví.
Dlouhé a přesné (LA) PCR se dosahuje kombinací vysoce procesní termostabilní polymerázy s druhou termostabilní polymerázou, která vykazuje 3′→5′ exonukleázu. Toto smíchání dramaticky zvyšuje délku amplifikace tím, že využívá korekturní polymerázu k opravě terminálních chybných spojení. Tato oprava umožňuje polymeráze pokračovat v prodlužování rostoucího vlákna DNA.
Směsi DNA polymerázy AccuTaq™ LA a KlenTaq® LA kombinují vysoce kvalitní, vysoce procesní polymerázu s malým množstvím termostabilního korektorovacího enzymu. Výsledné směsi enzymů jsou schopny amplifikovat cílové DNA od 0,25 do 40 kb s až 6,5krát vyšší věrností než standardní Taq DNA polymeráza.
Vybavení
  • pipety dávkující objemy od <1 do 200 μl
  • stolní mikrocentrifuga
  • termický cyklér
  • zařízení pro elektroforézu
  • UV transiluminátor
  • svítidlo pro UV záření
Reagents
  • Enzym a pufr, projděte si následující tabulku, abyste určili optimální činidla pro vaši aplikaci:
  • Sterilní filtrační hroty pipet
  • Zkumavky pro PCR, vyberte jednu z následujících možností, aby odpovídaly požadovanému formátu:
    • Individual thin-walled 200 µL PCR tubes (Z374873 or P3114)
    • Individual thin-walled 650 µL PCR zkumavky (Z374873)
    • páskové zkumavky, 200uL (Z374962)
    • Tabulky
      • 96 jamkové destičky (Z374903)
      • Těsnění destiček
        • AlumaSeal® 96 fólií (Z721549)
  • dNTP mix, po 10 mM dATP, dCTP, dGTP a dTTP (D7295)
  • Voda třídy PCR (W1754)
  • DNA templát
  • Primery zředěné na pracovní koncentraci (pro většinu testů postačí 10µM pracovní zásoby)
  • ul>
  • Objednejte si vlastní oligo zde
  • DNA marker, vyberte vhodný marker podle velikosti vašeho PCR amplikonu
  • Úvahy o analýze
    Pokyny pro přípravu- Spolehlivá amplifikace dlouhých sekvencí DNA vyžaduje:
       1) účinnou denaturaci templátu DNA,
            nbsp;2) přiměřenou dobu prodlužování, aby vznikly velké produkty
       3) ochranu cílové DNA před poškozením depurinací.
    Pro dosažení nejlepších výsledků optimalizujte reakci pomocí následujících parametrů:
    • Termický cyklér
      • Pro vývoj parametrů cyklování byly použity cykléry Perkin-Elmer DNA Cyclers 480 a 9700. Lze použít i jiné typy termálních cyklérů, ale mohou vyžadovat další optimalizaci parametrů cyklování.
    • Primer design
      • Primery jsou obvykle dlouhé 21 až 34 bází a jsou navrženy tak, aby obsah GC byl 45-60 %.
      • Optimálně by teploty tání přímého a zpětného primeru měly být v rozmezí 3 °C od sebe a TM primerů by se měla pohybovat mezi 65-72 °C.
      • Primery by neměly mít žádné vnitřní sekvence párování bází (tj, potenciální vlásenky) nebo komplementární oblasti o významné délce mezi oběma primery PCR.
    • Templát
      • Neporušený, vysoce kvalitní templát je nezbytný pro spolehlivou amplifikaci větších fragmentů.
      • Přípravě a manipulaci s terčem DNA pro dlouhou PCR je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Překrojená nebo poškozená DNA může sloužit jako potenciální primingové místo, což má za následek vysoké pozadí.
      • Vyhněte se zmrazování, případně zmrazujte pouze jednou, abyste minimalizovali poškození.
      • Depurinace během cyklování se minimalizuje použitím pufrů s pH vyšším než 9,0 při 25 °C. Toto vyšší pH omezuje možné poškození DNA při depurinaci.
    • Koncentrace hořčíku
      • Může být nutná optimalizace koncentrace hořčíku. Obecně by se koncentrace hořčíku měla pohybovat mezi 1 a 5 mM.
    • Cyklování
      • Efektivní denaturace se dosáhne použitím vyšších teplot po kratší dobu.
      • Teplota extenze by měla být omezena na 68 °C pro optimální výkon. Teploty vyšší než 68 °C mohou mít za následek snížení nebo absenci produktu. U cílů větších než 20 kb by doba extenze měla být delší než 20 minut.
      • Žíhání primerů a extenzi produktu lze také spojit do jednoho kroku, pokud jsou primery navrženy tak, aby jejich TM byla rovna nebo vyšší než 70 °C.
    • Příprava pufru
      • Pufr AccuTaq LA 10X má poměrně vysoké pH a hořčík se může srážet jako hydroxid hořečnatý [Mg(OH)2]. Před použitím pufr rozmrazte při pokojové teplotě a poté jej vortexem znovu rozpusťte, aby se vysrážený Mg(OH)2 znovu rozpustil. Případně pufr zahřívejte při 37 °C po dobu 3 až 5 minut a poté jej promíchejte.
    • Možnosti horkého startu
      • Hot- start dNTPs (DNTPCA1) lze použít v testovacích reakcích pro D8045 nebo D4812 přidání horkého startu
    Použití REDAccuTaq-Vzhledem k tomu, že červený značkovač nemá žádný vliv na proces amplifikace, lze vzorek snadno reamplifikovat jako při "nested PCR". Přítomnost barviva rovněž nemá žádný vliv na automatické sekvenování DNA, ligaci, exonukleolytické štěpení produktů PCR a transformaci. Ačkoli mohou existovat výjimky, barvivo je obecně inertní při štěpení restrikčními enzymy. V případě potřeby lze barvivo z amplikonu odstranit běžnými purifikačními metodami.
    Postup
    Optimální podmínky pro PCR závisí na použitém systému. Následující protokol slouží pouze jako referenční.
    1. Vložte do PCR vzorky. Do tenkostěnné 0,2 ml nebo 0,5 ml zkumavky pro PCR přidejte následující činidla:
    *Pufr je dodáván s enzymy (D8045, D4812, D5809 a D1313)
    **Obvykle se jedná o množství komplexní cílové DNA (např. lidské genomové DNA) potřebné pro jednu reakci. Pro amplifikaci jednoduché cílové DNA, jako je lambda DNA, je zapotřebí méně DNA.
    *** Konečný objem reakce PCR lze zmenšit na 20 µl úměrným snížením jednotlivých složek.
    2. Objem reakce PCR se sníží na 20 µl. Nastavte druhou reakci bez templátové DNA, která bude sloužit jako kontrola bez templátu.
    3. V případě, že se jedná o reakci bez templátové DNA, nastavte druhou reakci. Jemně promíchejte a krátce odstřeďte, aby se všechny složky shromáždily na dně zkumavky.
    4. Reakce se rozdělí na dvě části. Přidejte 50 µl minerálního oleje do horní části každé zkumavky, abyste zabránili odpařování (volitelné, v závislosti na modelu termocykléru).
    5. Přidejte 50 µl minerálního oleje do horní části zkumavky, abyste zabránili odpařování. Optimální parametry cyklování se liší podle složení PCR a termálního cykléru. Pro dosažení maximálního výtěžku a/nebo kvality produktu může být nutné optimalizovat parametry cyklování.
    6. Vyhodnoťte amplifikovanou DNA přímým naložením 8-10 μl PCR reakce na 0,8 -1% agarózový gel a následným obarvením ethidium bromidem.6
    7. Vyhodnoťte amplifikovanou DNA přímým naložením 8-10 μl PCR reakce na 0,8 -1% agarózový gel a následným obarvením ethidium bromidem.6
    Poznámka: Při amplifikaci fragmentů menších než 20 kb lze dobu prodlužování zkrátit podle velikosti fragmentu. Obvykle pro fragment o velikosti 1 kb postačí doba prodlužování jedna minuta.
    Materiály
    Loading
    Odkazy
    1.
    Barnes W. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.(91):2216-2220.
    2.
    Cheng S, ea. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.(91):5695-5699.
    3.
    Rychlik W, Rhoads RE. 1989. A computer program for choosing optimal oligonudeotides for filter hybridization, sequencing andin vitroamplification of DNA. Nucl Acids Res. 17(21):8543-8551. https://doi.org/10.1093/nar/17.21.8543
    4.
    Lowe T, Sharefkin J, Yang SQ, Dieffenbach CW. 1990. A computer program for selection of oligonucleotide primers for polymerase chain reactions. Nucl Acids Res. 18(7):1757-1761. https://doi.org/10.1093/nar/18.7.1757
    5.
    Roux KH. 1995. Optimization and troubleshooting in PCR.. Genome Research. 4(5):S185-S194. https://doi.org/10.1101/gr.4.5.s185
    6.
    Sambrook J, ea. 2000. Third Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York. Molecular Cloning: A Laboratory Manual.Catalog Number M8265.
    7.
    Rees WA, Yager TD, Korte J, Von Hippel PH. 1993. Betaine can eliminate the base pair composition dependence of DNA melting. Biochemistry. 32(1):137-144. https://doi.org/10.1021/bi00052a019
    8.
    Don R, Cox PT, Wainwright B, Baker K, Mattick JS. 1991. ?Touchdown? PCR to circumvent spurious priming during gene amplification. Nucl Acids Res. 19(14):4008-4008. https://doi.org/10.1093/nar/19.14.4008
    9.
    Huang L, Jeang K. 1994. Biotechniques.(16):242-246 .
    10.
    Kwok S, Higuchi R. 1989. Avoiding false positives with PCR. Nature. 339(6221):237-238. https://doi.org/10.1038/339237a0