Merck
DomůProduktyPharma & Biopharma ManufacturingChromatographyChromatografické pryskyřice s vylučováním velikosti
Chromatografické pryskyřice s vylučováním velikosti
Dvě bílé plastové nádoby s černým uzávěrem, které se používají k uchovávání tekutin.
Chromatografie s vyloučením velikosti (SEC) se široce používá při purifikaci nativních nebo rekombinantních proteinů, virů a bioterapeutik získaných z plazmy. Tato separační metoda není omezena složením pufru. 
Naše nabídka pryskyřic SEC zahrnuje:
  • Fractogel® EMD BioSEC pryskyřice pro účinnou separaci dimerů, vysokomolekulárních agregátů, purifikaci virů a leštění faktorů krevní plazmy.