Chromatografické pryskyřice s reverzní fází/normální fází
Naše silikagelové chromatografické sorbenty a gely nabízejí širokou škálu možností v závislosti na vašich požadavcích na separaci: ať už potřebujete vynikající reprodukovatelnost a optimální rozlišení, nebo ekonomičtější a univerzálnější materiál, naše produkty pro normální a reverzní fázi zahrnují silikagelové produkty pro všechna výrobní měřítka.
Products
Související zdroje
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Chromatografické sorbenty s reverzní fází
PharmPrep®P RP sorbent se používá k účinnému leštění malých peptidů, jako je inzulin, a dalších API, včetně antibiotik a hormonů. Tyto sorbenty jsou k dispozici také v předbalených kolonách z nerezové oceli.
Sorbenty LiChroprep® RP zajišťují rychlou, účinnou a reprodukovatelnou separaci při purifikaci peptidů.
Chromatografické sorbenty s normální fází
Naše PharmPrep® P Si sorbenty pro chromatografii s normální fází
PharmPrep® P/b> a LiChroprep® Si jsou vhodné pro nákladově efektivní a spolehlivé leštění biofarmaceutických a farmaceutických API.
Standardizované křemičité gely
Naše standardizované křemičité gely se široce používají k čištění vysoce hodnotných sloučenin v tunových množstvích. Tyto silikagely se vyrábějí pro adsorpční a chromatografické procesy a jsou k dispozici v několika velikostech částic a baleních od 500 g do 400 kg.
Silikagel 60 je silikagelová matrice nepravidelného tvaru, která je ideální pro jednoduché adsorpční procesy a chromatografii v normální fázi.
Multifunkční sorbenty
Oxid hlinitý, dostupný s průměrem pórů 6 mm, 9 mm a 15 mm, je univerzální sorbent pro preparativní chromatografii. Oxid hlinitý vykazuje vyšší pH-stabilitu než silikagel, zejména v alkalickém rozmezí.
Standardizovaný oxid hlinitý 90 je sorbent střední polarity a často se používá, pokud jsou požadovány kationtové výměnné vlastnosti bazického oxidu hlinitého. Může být použit jako alternativa aktivního uhlí.
Florisil® silikát je polární, vysoce selektivní gel křemičitanu hořečnatého, který se dobře hodí pro separaci steroidů, alkaloidů a antibiotik.