Chromatografické kolony pro biologické zpracování
Chromatografické kolony mají zásadní význam pro úspěšnou separaci vašich cenných molekul. Nabízíme kolony od laboratorního měřítka až po pilotní a procesní měřítko, které poskytují robustní a konzistentní výkon s flexibilitou zpracování, kterou potřebujete pro cokoli od screeningu až po rozsáhlou výrobu.
Přečtěte si více informací o
Products
Vantage® sloupy pro výzkum, vývoj a výrobu
Chromatografické kolony Vantage® jsou ideální pro vývoj, pilotní nebo výrobní purifikaci ve farmaceutických a biotechnologických aplikacích. Kolony Vantage® jsou navrženy pro jednoduchou montáž, škálovatelnost od výzkumu a vývoje až po pilotní výrobu v malém měřítku a nulový mrtvý prostor.
- Naše řada laboratorních kolon Vantage® L pro výzkum a vývoj se ideálně hodí pro aplikace s médii s malými částicemi
- Naše kolony Vantage® A2 rodiny chromatografických kolon jsou vhodné pro tuhá chromatografická média s vyšším rozlišením
- Naše chromatografické kolony Vantage® S2 poskytují flexibilitu pro širokou škálu aplikací
Rodina škálovatelných kolon QuikScale®
Tato robustní, škálovatelná rodina chromatografických kolon maximalizuje výtěžnost procesu, zvyšuje produktivitu a zkracuje dobu uvedení na trh. Kolony QuikScale® dosahují velmi vysoké propustnosti a poskytují vyšší čistotu produktů - při vyšších lineárních rychlostech. Jsou vhodné pro všechny typy médií, snadno a rovnoměrně se plní a poskytují optimální rozlišení v široké škále aplikací.
Inovativní rozdělovač průtoku zajišťuje plné a rovnoměrné využití médií pro reprodukovatelné a spolehlivé separace. Možnost vysokého průtoku (s provozním tlakem až 7 barů a průtokem až 1 000 cm/hod) maximalizuje flexibilitu návrhu procesu. To umožňuje větší nastavení výšky lože při manipulaci s médii s vysokými požadavky na průtok a/nebo protitlak.
Chromatografické kolonyQuikScale® jsou určeny pro:
- Škálovatelnost s celou řadou průměrů (od 70 mm do 630 mm) a výšek (od 550 mm do 1 100 mm) kolon, stejně jako velikost pórů nosného lože (10, 20 a 30 µm)
- Široká škála aplikací - díky více materiálům trubic (sklo, akryl, nerezová ocel)
Kolony IsoPak™ pro procesní aplikace
Kolony IsoPak™ jsou rychlé a vysoce reprodukovatelné a poskytují konzistentní chromatografické výsledky, které jsou ideální pro procesní aplikace. To, co kolonu IsoPak™ odlišuje, je její reprodukovatelné balení a vybalování. Díky jedinečné konstrukci ventilu je suspenze čerpána přímo do kolony, což umožňuje balení a rozbalování kolony bez nutnosti odstranění horní průtokové komory. Uzavřením operací je drasticky omezena expozice mezi obsluhou a chromatografickým médiem.
Kolony IsoPak™ jsou k dispozici v širokém rozsahu průměrů (440 až 1 400 mm a více), materiálů trubek a výšek lože (500 až 1 000 mm). Poskytují:
- Konzistentní balení a rozbalování pro reprodukovatelné výsledky
- Snadnou údržbu
- Škálovatelnost
Kolony Minichrom pro vývoj procesů
Kolony Minichrom jsou určeny pro vývoj procesů, optimalizaci metod, screening parametrů a přípravu vzorků. Kolony MiniChrom jsou kontrolovány z hlediska kvality HETP a asymetrie a poskytují:
- Vynikající reprodukovatelnost
- Vynikající škálovatelnost
- Pohodlné porovnání různých chromatografických médií
Robokolony® pro vysoce výkonné procesy
Robokolony® jsou snadno použitelné, miniaturizované chromatografické kolony, které lze individuálně uspořádat na běžně používaný a standardní formát 96 jamek mikrotitračních destiček podle požadavků aplikace. Jsou určeny pro vysoce výkonný vývoj procesů, screening a optimalizaci pryskyřic a podmínek a přípravu vzorků před následnou analýzou.
Opus® kolony pro škálovatelnost a flexibilitu
Od stolních až po výrobní, naše kompletní portfolio pryskyřic je nyní k dispozici ve formátu plug and play na jedno použití. Tato společná nabídka kombinuje naše vysoce výkonné pryskyřice s předními předbalenými kolonami OPUS® společnosti Repligen pro dosažení maximální flexibility. Kolony OPUS® umožňují lineární zvýšení výkonu od validace procesu až po výrobu.
Související zdroje produktů
- Data Sheet: Vantage® L Biochromatography Columns
Vantage® L laboratory columns provide advanced design for the increased demands of biochromatography.
- Data Sheet: Vantage® A2 Chromatography Process Columns
Ideal for development, pilot, or production purification in the pharmaceutical biotechnology industry.
- Data Sheet: Vantage® S2 Chromatography Process Columns
Sanitary, for development, pilot, or production purification
- Data Sheet: Isopak™ Biochromatography Columns
Faster, cleaner, and more reproducible packing and unpacking for process scale chromatography columns
- Spare Parts for IsoPak™ Chromatography Columns
Spare Parts List
- Data Sheet: QuikScale® Biochromatography Columns
Innovative chromatography columns for scalable, rapid purification
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (70/100/140 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (200/250/300 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (350/450/630 mm
Spare Parts List
- Tech Brief: Consistent and Predictable Process Scale-up with QuikScale® Biochromatography Columns
QuikScale® columns offer a broad range of performance capabilities—a greater than 400 to 1 range in processing capability with each column size designed to provide proven and consistent performance.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.