SMB01035
Uhdoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Insularoside, Ornoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
628.62
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@@H](CC(=O)OCCc4cc(c(cc4)O)Oc5ccc(cc5)CCOC3=O)\C\2=C/C
InChI
1S/C32H36O13/c1-2-20-21-14-26(35)40-11-10-18-5-8-23(34)24(13-18)43-19-6-3-17(4-7-19)9-12-41-30(39)22(21)16-42-31(20)45-32-29(38)28(37)27(36)25(15-33)44-32/h2-8,13,16,21,25,27-29,31-34,36-38H,9-12,14-15H2,1H3/b20-2+/t21-,25+,27+,28-,29+,31-,32-/m0/s1
Clé InChI
MCQFLJJLPSRQQT-WATMQYHQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable