SMB01084
Sphaerobioside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
7-[[6-O-(6-Deoxy-?-L-mannopyranosyl)-?-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-3-(4-hydroxyph enyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Genistein-7-rhamnoglucoside, Hirsutissimiside B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
578.52
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3cc4c(c(c3)O)C(=O)C(=CO4)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-19(30)22(33)24(35)26(39-10)38-9-17-21(32)23(34)25(36)27(41-17)40-13-6-15(29)18-16(7-13)37-8-14(20(18)31)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-8,10,17,19,21-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,17+,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Clé InChI
XIQCIPHUIZGDLB-SEPMLUPWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable