SMB01028
Diderroside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(2S,3S,4S)-3-[(1S)-1-(Acetyloxy)ethyl]-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic acid (ACI)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
464.42
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H]([C@H]2[C@@H](OC(=O)C)C)CC(=O)O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H28O13/c1-7(30-8(2)21)13-9(4-12(22)23)10(17(27)28-3)6-29-18(13)32-19-16(26)15(25)14(24)11(5-20)31-19/h6-7,9,11,13-16,18-20,24-26H,4-5H2,1-3H3,(H,22,23)/t7-,9+,11+,13+,14+,15-,16+,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
OPKOYMHTMXJHRG-GUDQPSSMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable