SBR00079
Delamanid
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
OPC-67683
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
dry media
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@]1(CN2C=C(N=C2O1)[N+](=O)[O-])COC3=CC=C(C=C3)N4CCC(CC4)OC5=CC=C(C=C5)OC(F)(F)F
InChI
InChI=1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
Clé InChI
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable