EPM1289-0020
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
holds 44 tubes (12-15 mm diam.)
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 44 tubes (12-15 mm diam.)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1289-0020 (Global)
Taille
360x80x129 mm