NIST2636A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2636a, nominal 250 umol/mol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2636A_cert
SRM 2636A_SDS
Autres remarques
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.