Principaux documents
607142
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
31.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Niveau de qualité
pb
-191.5 °C (lit.)
Pf
-205 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
Clé InChI
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 3.6 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable