NIST1879B
Respirable Cristobalite
NIST® SRM® 1879b, quantitative X-ray powder diffraction standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
diffraction/scattering: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
Description générale
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable