NIST2585
Organic contaminants in house dust
NIST® SRM® 2585
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
industrial hygiene
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2585_cert
SRM 2585_SDS
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable