NIST165A
Glass sand
NIST® SRM® 165a, low iron
Synonyme(s) :
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 75 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 165A_cert
SRM 165A_SDS
Autres remarques
Aluminium oxide (Al203), Ferric oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable