Principaux documents
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
257 mm
Épaisseur
1 mm
Dimension de pores
2.0 μm pore size
90 % porosity
Description générale
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter