Principaux documents
AP2025725
Millipore
Préfiltres AP20, 257 mm, 25/pack
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
257 mm
Épaisseur
1 mm
Dimension de pores
2.0 μm pore size
90 % porosity
Description générale
Code du filtre : AP20
Type de filtre : filtre en profondeur
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.