Principaux documents
HVLP2932A
Millipore
Filtre écran Durapore®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Synonyme(s) :
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Description
Clarifying filtration of biological solutions
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HVLP
Type de filtre : filtre écran
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable