Principaux documents
1.93649
Supelco
Sulfate de potassium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
K2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable