Principaux documents
1.93103
Supelco
Potassium hydroxide pellets
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Qualité
ACS reagent
Forme
pellets
pH
(alkaline)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.010%
phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%
sulfate (SO42-): 0.003%
Traces de cations
Ca: 0.0050%
Fe: 0.010%
Mg: 0.0020%
N: 0.001%
Na: 0.20%
Ni: 0.0010%
heavy metals (as Ag): 0.001%
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93103.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable