Principaux documents
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
Nom du produit
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
99%
Forme
solid
pH
> 14 (20 °C, 100 g/L)
pb
1,390 °C/1,013 hPa
Pf
318  °C
Solubilité
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
Traces de cations
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable