880242P
Avanti
DMG-PEG(2K)-DBCO
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-[N-dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880242P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable