880251S
Avanti
PEI HCl
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Linear Polyethyleneimine (LPEI) for High-Efficiency Viral Vector Production, Polyethylenimine (PEI) hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 L (880251S-1G)
pkg of 1 × 1 mL (880251S-1.5MG)
pkg of 1 × 10 mL (880251S-10MG)
pkg of 1 × 100 mL (880251S-100MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable