880152P
Avanti
DSG-PEG 2000
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Distearoyl-rac-glycerol-PEG2K
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
Clé InChI
ZQIKJHCDBCYCSN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable