R494534
5-(4-BROMO-PHENOXY)-3,8-DICHLORO-10-PHENYLAMINO-PYRENE-1,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H14BrCl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.239
Numéro MDL:
Produits recommandés