Principaux documents
R412546
5,10-BIS-(4-BROMO-PHENOXY)-3,8-DICHLORO-PYRENE-1,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H12Br2Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
643.119
Numéro MDL:
Autres remarques