Principaux documents
R494909
3,8-DICHLORO-5,10-BIS-P-TOLYLOXY-PYRENE-1,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H18Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.382
Numéro MDL:
Autres remarques