Principaux documents
R367044
PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (2-OXO-1,2-DIHYDRO-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.261
Numéro MDL:
Autres remarques