Principaux documents
R497851
PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.259
Numéro MDL:
Autres remarques