Principaux documents
R497622
PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (1-ALLYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.327
Numéro MDL:
Autres remarques