JRD0386
2-(Methylthio)-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CSC1=Nc2[nH]ccc2C(=O)N1
InChI
1S/C7H7N3OS/c1-12-7-9-5-4(2-3-8-5)6(11)10-7/h2-3H,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
YLZXOIATWSHVDK-UHFFFAOYSA-N