SYNP170005D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
Synonyme(s) :
Synthware P170005D, pressure tube
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
bushing type #15
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P170005D
D.E. × L
80 mm × 115 mm
Capacité
350 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages