S6324
Monoclonal Anti-SNX6 antibody produced in mouse
clone SNX6-76, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MSTP010, Anti-Sorting Nexin 6, Anti-TFAF2, Anti-Tumor necrosis factor receptor-associated factor 4(TRAF4)-associated factor 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SNX6-76, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47 kDa
Espèces réactives
mouse, human, bovine, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,500-1:5,000 using total extracts of A549 cells
Isotype
IgA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNX6(58533)
mouse ... Snx6(72183)
rat ... Snx6(362738)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable