506106
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
The p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, also referenced under CAS 42521-82-4, controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, 2,2ʹ-Dihydroxy-1,1ʹ-dinaphthyldisulfide, PAK Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(Sc3c4c(ccc3O)cccc4)c1c2c(ccc1O)cccc2
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Clé InChI
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable