Principaux documents
GF89822054
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
AB040400
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 898-220-54
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1.2 mm