Principaux documents
GF17744452
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
AB040400
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 177-444-52
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.2 mm