940232
Ketjenblack® EC-300J
conductive carbon black
Synonyme(s) :
Carbon black
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
surface area: ~800 m2/g (BET)
Forme
powder
pH
9.0-10.5
pb
4200 °C (lit.)
Pf
3550 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.125‑0.145 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[C]
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable